Läs mer
R&D Systems™ Human PON2 (NP_000296.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18452100
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18452100 10 μg
1 options
Produktkod. 18452100 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen PON2
Tillträdesnummer NP_000296.2
Gen-ID (Entrez) 5445
Gene Alias A-esterase 2, Aromatic esterase 2, EC 3.1.1.2, EC 3.1.1.81, paraoxonase 2, paraoxonase nirs, PON 2, Serum aryldialkylphosphatase 2, serum paraoxonase/arylesterase 2
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg