Läs mer
Abcam Mänsklig POP5 knockout HEK-293T cellinje
Produktkod. 32139647 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32139647 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32139647 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2668492x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
POP5 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp insättning i exon 1 och 7 bp deletion i exon 1 samt insättning av selektionskassett i exon 1. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: selec...
POP5 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp insättning i exon 1 och 7 bp deletion i exon 1 samt insättning av urvalskassett i exon 1. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/flaska. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO