Läs mer
Human PPM1G knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32154636 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32154636 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2581301Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human PPM1G knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PPM1G knockout HEK-293T