Läs mer
Human PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142831 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142831 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2585981Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa