Läs mer
Human PPP1R15B knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32144123 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32144123 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2633091Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Human PPP1R15B knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PPP1R15B knockout HeLa