Läs mer
Human PPP6R1 (SAPS1) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32150336 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32150336 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2590591Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human PPP6R1 (SAPS1) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PPP6R1 (SAPS1) knockout HEK-293T