Läs mer
R&D Systems™ Human Presenilin-1 (NP_015557) VersaClone cDNA
Produktkod. 18792528
Kvantitet:
10 μg
Artikelnummer. 18792528
Marke: R&D Systems™ RDC0942
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
The Human Presenilin-1 (NP_015557) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Presenilin-1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Presenilin-1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen Presenilin-1
Tillträdesnummer NP_015557
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 1404bp
Gen-ID (Entrez) 5663
Gene Alias AD3EC 3.4.23.-, Alzheimer disease 3, EC 3.4.23, FAD, presenilin 1, Presenilin1, Protein S182, PS-1, PS1presenilin-1, PSEN1, PSNL1, S182
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg
For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt