Läs mer
Human/Primate VEGF Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 53 publications
2335.00 SEK - 22365.00 SEK
Specifikationer
Antigen VEGF
Klona 26503
Utspädning Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 10-60 ng/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Användningsområden Western Blot, Neutralization, ELISA
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18707199
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB293-SP
25 μg
2335.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18720578
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB293-100
100 μg
5530.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18702648
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB293-500
500 μg
22365.00 SEK
500µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
VEGF Monoclonal specifically detects VEGF in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Specifikationer
Specifikationer
VEGF
Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 10-60 ng/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Monoclonal
Mouse
Human, Primate
NP_001165097.1
7422
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human VEGF 165 Ala27-Arg191 Accession # NP_001165097.1
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human VEGF 165 and human VEGF 121 in ELISAs and Western blots. In ELISAs, approximately 10% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) VEGF and recombinant rat (rr)VEGF and no cross-reactivity with recombinant human (rh) VEGF-D is obseved.
26503
Western Blot, Neutralization, ELISA
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
MVCD1, VAS, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, Vasculotropin, VEGFA, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPF, VPFvascular endothelial growth factor
VEGFA
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer