Läs mer
R&D Systems™ Human Pro-Collagen I alpha 1 DuoSet ELISA
Kvantitet:
1 kit (för 5 tallrikar)
Beskrivning
The Human Pro-Collagen I alpha 1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Collagen I alpha 1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 kit (för 5 tallrikar) |
| Art | Human |
| Konjugera | Biotin |
| Analysintervall | 31.20 to 2000 pg/mL |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 1277 |
| Synonym | Alpha-1 type I collagen, COL1A1, COL-IA1, Collagen 1, Collagen 1 alpha 1, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, Collagen Type I Alpha 1 Chain, collagen, type I, alpha 1, Collagen1, Collagen-1, EDSARTH1, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1, Type I Procollagen Alpha 1 Chain |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |