Läs mer
R&D Systems™ Human Pro-MMP-13 Quantikine ELISA Kit
Beskrivning
The Human Pro-MMP-13 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human MMP-13 in cell culture supernates (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 78.00 to 5000 pg/mL |
| Analyskänslighet | 21.3 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Korsreaktivitet | Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human pro-MMP-13 |
| Tillräckligt för | 1 x 96-brunnsplatta |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |