Läs mer
Proteintech Humant progranulin/PCDGF ELISA Utrustning
Produktkod. 17610117 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96 brunnsplatta
Produktkod. Kvantitet
17610117 1 x 96 brunnsplatta
1 options
Produktkod. 17610117 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer KE0026096T
 Begränsad artikel
I lager
Fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay Kit
KE00260 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Progranulin/PCDGF ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent progranulin/PCDGF. Analysen känner igen humant progranulin/PCDGF. En antikropp specifik för Progranulin/PCDGF har förbelagts på mikrobrunnarna. Progranulin/PCDGF-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp specifik för Progranulin/PCDGF för att detektera det infångade Progranulin/PCDGF-proteinet. För signalutveckling, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Analyskänslighet 0.05 ng/mL
Analysera Smörgås
Provtyp Cellkultursupernatant, Plasma, Saliv, Serum, Urin
Tillräckligt för 96 tester
För användning med (applikation) Smörgås ELISA
Kvantitet 1 x 96 brunnsplatta
Mål Människa
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Human Progranulin/PCDGF ELISA Kit, 96 RXN
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine