Läs mer
R&D Systems™ Human Prominin 2 (AAI14526.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18462230
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18462230 10 μg
1 options
Produktkod. 18462230 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8000.00 SEK
    7563.15 SEK / 10µg
    Save 436.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Prominin 2
Tillträdesnummer AAI14526.1
Gen-ID (Entrez) 150696
Gene Alias hPROML2, MGC138714, PROM2, PROM-2, prominin 2, prominin-2, Prominin-like protein 2, prominin-related protein, PROML2
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg