Läs mer
Invitrogen™ Human Prosapip1 Synthetic Peptide
Beskrivning
Prosapip1 Synthetic Peptide, PEP-0930, from Invitrogen.
Prosapip1 is a binding partner of the postsynaptic density (PSD) protein ProSAP2/Shank3, a major scaffolding protein in excitatory brain synapses. Prosapip1 is thought to bind ProSAP2/Shank3 through a PDZ domain in ProSAP2/Shank3 and link it in turn to the Spine-associated Rap-Gap (SPAR). Prosapip1 shares significant homology with another PSD protein, PSD-Zip70, with both coding for a Fez1 domain that can be found in a total of four related protein, forming a novel family of scaffolding molecules termed 'Fezzins'. Recent studies show that Prosapip1 can be found in endocrine cells in which it is localized primarily in the hormone-storing compartment of these cells, suggesting that Prosapip1 may have other functions in non-neuronal cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 9762 |
| Art | Human |
| Reningsmetod | purified |
| Tillträdesnummer | O60299 |
| Vanligt namn | Human Prosapip1 |
| Koncentration | 200 μg/mL |
| Innehåll och lagring | -20°C |
| Beskrivning | Synthetic Peptide |
| Formatera | Liquid |
| Formulering | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?