Läs mer
Invitrogen™ Humant protein S ELISA Utrustning
Kvantitet:
96 tester
Beskrivning
Protein S är ett vitamin K-beroende, potent neutralt antikoagulerande plasmaglykoprotein. Protein S har en molekylvikt på cirka 70 kDa och består av en enda polypeptidkedja. Koncentrationen av protein S i human plasma är 25μ g/ml, med en halveringstid på cirka två dagar. Cirka 40 % av protein S i plasma är i fri form, medan 60 % är komplexbundet med C4b-bindande protein (C4BP). Endast det fria protein S fungerar som en kofaktor till antigenpresenterande celler (APC) i den APC-beroende nedbrytningen av Faktor Va och Faktor VIIIa.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P07225 |
| Analysintervall | 0,31 till 20 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.19 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 5627 |
| Gensymbol | PROS1 |
| Interassay CV | <10% |
| Visa mer |