Läs mer
R&D Systems™ Human PSCA (NP_005663.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18722297
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18722297 10 μg
1 options
Produktkod. 18722297 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3336
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Specifikationer
Gen PSCA
Tillträdesnummer NP_005663.2
Gen-ID (Entrez) 8000
Gene Alias PRO232, prostate stem cell antigen
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg