Läs mer
Invitrogen™ Human PTK7 Synthetic Peptide
Produktkod. 15308680
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15308680 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 15308680 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PEP0541
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Synthetic Peptide
PTK7 Synthetic Peptide, PEP-0541, from Invitrogen.
CCK4 may function as a cell adhesion molecule. Although it belongs to the insulin receptor subfamily of the Tyr protein kinases, it likely lacks the catalytic activity of a tyrosine kinase. It may be connected to the pathophysiology of colon carcinomas and/or may represent a tumor progression marker. This Type I membrane protein is highly expressed in lung, liver, pancreas, kidney, placenta and melanocytes, but weakly expressed in thyroid gland, ovary, brain, heart and skeletal muscle, and not in colon. It is also expressed in erythroleukemia cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 5754
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer Q13308
Vanligt namn Human PTK7
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol PTK7
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS