Läs mer
Abcam Människans PTPN11 (SHP2) knockout-cellinje
Produktkod. 32157372 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32157372 2 x 1 000 000 celler
32139724 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32157372 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2664502x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
PTPN11 KO-cellinje finns tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp insättning i exon 1 och 2 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout och wildtyp-kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. Till o...
PTPN11 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp insättning i exon 1 och 2 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO