Läs mer
Human PTS (PTPS) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32141572 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32141572 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2633221Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human PTS (PTPS) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PTS (PTPS) knockout HeLa