Läs mer
Abnova™ Human PX19 Partial ORF (NP_037369, 3 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Produktkod. p-7100024
Change view
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16145766 25 μg 25µg
16135766 10 μg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16145766 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer H00027166Q01.25ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: KYFLGQSVLRSSWDQVFAAFWQRYPNPYSKHVLTEDIVHREVTPDQKLLSRRLLTKTNRMPRWAERLFPANVAHSVYVLEDSIVDPQNQTMTTFTWNI
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_037369
För användning med (applikation) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulering 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 27166
Molekylvikt (g/mol) 36.52kDa
Namn PX19 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 25 μg
Immunogen KYFLGQSVLRSSWDQVFAAFWQRYPNPYSKHVLTEDIVHREVTPDQKLLSRRLLTKTNRMPRWAERLFPANVAHSVYVLEDSIVDPQNQTMTTFTWNI
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatorisk status RUO
Gene Alias CGI-106/MGC87972/PRELI/PX19
Vanligt namn PRELID1
Gensymbol PRELID1
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Uttryckssystem wheat germ expression system
Form Liquid