Läs mer
R&D Systems™ Human PXDN (NP_036425) VersaClone cDNA
Produktkod. 18778669
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18778669 10 μg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18778669 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.
  • The Human PXDN (NP_036425) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for , along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen hPXDN
Tillträdesnummer NP_036425
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -80°C
Art Human
Kvantitet 10 μg