Läs mer
Human RAB1B knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143061 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143061 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2590741Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human RAB1B knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: RAB1B knockout HEK-293T