Läs mer
Abcam Mänsklig RAB27A knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32142695 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32142695 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32142695 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2651232x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
RAB27A KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 10 bp deletion i exon 3 och 1 bp deletion i exon 3. För att beställa både knockout och wild-type kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knocko...
RAB27A KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 10 bp deletion i exon 3 och 1 bp deletion i exon 3. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO