Läs mer
Invitrogen™ Human Rabex-5 Synthetic Peptide
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Beskrivning
RABEX5 Synthetic Peptide, PEP-1231, from Invitrogen.
RABGEF1 forms a complex with rabaptin-5 (RABPT5) that is required for endocytic membrane fusion, and it serves as a specific guanine nucleotide exchange factor (GEF) for RAB5.
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 27342 |
| Art | Human |
| Reningsmetod | purified |
| Tillträdesnummer | Q9UJ41 |
| Vanligt namn | Human Rabex-5 |
| Koncentration | 200 μg/mL |
| Innehåll och lagring | -20°C |
| Beskrivning | Synthetic Peptide |
| Formatera | Liquid |
| Formulering | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Visa mer |