Läs mer
R&D Systems™ Human RAGE Quantikine ELISA Kit
Produktkod. 18741954
Kvantitet:
1 Plate
6 Plates
Tillräckligt för:
1 x 96-well Plate
6 x 96-well Plates
Produktkod. 18741954
Brand: R&D Systems™ DRG00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human RAGE Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human RAGE Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human AGER in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 78.00 - 5000pg/mL
Analyskänslighet 16.14pg/mL
Konjugera HRP
Korsreaktivitet <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Provtyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Specificitet Natural and Recombinant Human RAGE
Tillräckligt för 1 x 96-well Plate
Målarter Human
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 177
Kvantitet 1 Plate
Provvolym Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Förvaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym advanced glycosylation end product-specific receptor, AGER, RAGE isoform delta, RAGE isoform sRAGE-delta, Receptor for advanced glycosylation end products, receptor for advanced glycosylation end-products, SCARJ1