Läs mer
R&D Systems™ Human RAGE Quantikine ELISA Kit
Beskrivning
The Human RAGE Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human AGER in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 78.00 - 5000pg/mL |
| Analyskänslighet | 16.14pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human RAGE |
| Tillräckligt för | 1 x 96-brunnsplatta |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |