Läs mer
Abcam Mänsklig RALBP1 knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32155264 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32155264 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32155264 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2654042x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
RALBP1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 1 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockou...
RALBP1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med hjälp av CRISPR/Cas9, homozygot: 1 bp-deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull'. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO