Läs mer
Proteintech™ Human/råtta BDNF ELISA Utrustning
Produktkod. 16861506 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Människa, Råtta
Produktkod. Målarter
16861506 Människa, Råtta
1 options
Produktkod. 16861506 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE0009696T
 Begränsad artikel
I lager
KE00096 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). BDNF ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen BDNF.
  • Analysen känner igen human BDNF. En antikropp specifik för BDNF har förbelagts på mikrobrunnarna. BDNF-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för human BDNF för att detektera det infångade humana BDNF-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Den hjärnhärledda neurotrofiska faktorn (BDNF), som en medlem av neurotrofinfamiljen av tillväxtfaktorer, uttrycks brett i det centrala nervsystemet.
  • BDNF är involverat i cerebral morfogenes, synaptisk plasticitet och inlärning, mental hälsa, degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) och energimetabolism.
  • BDNF har nyligen identifierats som ett av de fyra stora farmaceutiska målen vid neuropsykiatriska sjukdomar, inklusive depression och bipolär sjukdom.
  • Dessutom betraktas BDNF alltmer som ett potentiellt terapeutiskt medel för neuroutvecklingsstörningar som Retts syndrom.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001137277
Analysintervall 12,5 till 800 pg/ml
Analyskänslighet 0.1 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa, Råtta
Gen-ID (Entrez) 627
Värd art Människa/råtta
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P23560/P23363
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human/Rat BDNF ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine