missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human/Rat/Hamster ACE-2 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
2065.00 SEK - 5410.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | ACE-2 |
|---|---|
| Klona | 535919 |
| Utspädning | Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, CyTOF-ready |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18700367
![]() |
R&D Systems
MAB9332-SP |
25 μg |
2065.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18704017
![]() |
R&D Systems
MAB9332-100 |
100 μg |
5410.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
ACE-2 Monoclonal specifically detects ACE-2 in Human, Rat, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.Specifikationer
| ACE-2 | |
| Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| ACE2, ACEH, ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ACE-2, Gln18-Ser740, Accession # Q9BYF1 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 535919 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Rat, Hamster | |
| Q9BYF1 | |
| 59272 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel