Läs mer
Human RAVER1 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143301 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143301 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2590791Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human RAVER1 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: RAVER1 knockout HeLa