Läs mer
Human RBBP7 (RbAp46) knockout HCT116 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32145142 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32145142 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2586291Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human RBBP7 (RbAp46) knockout HCT116 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: RBBP7 (RbAp46) knockout HCT116