Läs mer
STEMCELL Technologies Human Recombinant bFGF
Produktkod. 15614959
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 μg
1000 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. 15614959
Brand: STEMCELL Technologies 78003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Basic fibroblast growth factor
  • Basic fibroblast growth factor (bFGF) is a prototypic member of the fibroblast growth factor family
  • Cytokines in the FGF family possess broad mitogenic and cell survival activities (Folkman & Klagsbrun; Kimelman & Kirschner) and are involved in a variety of biological processes including cell proliferation, differentiation, survival, and apoptosis (Folkman & Klagsbrun; Klagsbrun; Rifkin & Moscatelli)
  • bFGF has the β-trefoil structure (Ponting & Russell), binds to the four FGF receptor (FGFR) family members, and activates JAK/STAT, PI3K, ERK1/2, and other receptor tyrosine kinase (RTK) signaling pathways
  • It supports the maintenance of undifferentiated human embryonic stem cells (Xu et al.; Kang et al.), stimulates human embryonic stem cells to form neural rosettes (Zhang et al.), and improves proliferation of human mesenchymal stem cells and enhances chondrogenic differentiation (Solchaga et al.)
Specifikationer
Namn Basic fibroblast growth factor, FGF-β, FGF2, Fibroblast growth factor-basic, HBGF-2
Kvantitet 50 μg
Celltyp Brain Tumor Stem Cells; Endoderm, PSC-Derived; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons; Pluripotent Stem Cells; Prostate Cells
Renhet eller kvalitetsklass >95%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.