Läs mer
STEMCELL Technologies Human Recombinant CNTF, ACF
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1000 μg
20 μg
Beskrivning
- Ciliary neurotrophic factor (CNTF) is a neurotrophic factor that belongs to the four-helix bundle cytokine family and is structurally related to interleukin 6 (IL-6), interleukin 11 (IL-11), leukemia inhibitory factor (LIF), and oncostatin M (OSM)
- CNTF binds to its receptor CNFTRα and induces formation of a heterodimer of the signal transducing IL-6 receptor gp130 and LIF receptor (LIFR)-β, which triggers JAK/STAT, ERK, and PI3K signaling cascades
- CNTF plays an important role in neurogenesis and the differentiation of neural stem cells and has been suggested to possess a therapeutic role in treating neurological disorders
- Additionally, CNTF is commonly used to differentiate human pluripotent stem cell (hPSC)-derived neural progenitor cells into astrocytes
- This product is animal component-free
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | Ciliary neurotrophic factor, HCNTF |
| Kvantitet | 100 μg |
| Celltyp | Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons |
| Renhet eller kvalitetsklass | ≥95% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.