Läs mer
STEMCELL Technologies Human Recombinant Flt3/Flk-2 Ligand, ACF
Produktkod. 17169651
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 μg
100 μg
1000 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. 17169651
Brand: STEMCELL Technologies 78137
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fms-like tyrosine kinase 3/fetal liver kinase-2, animal component-free
  • Flt3/Flk-2 (Fms-like tyrosine kinase 3/fetal liver kinase-2) Ligand is a hematopoietic cytokine that plays an important role as a co-stimulatory factor in the proliferation, differentiation, and survival of hematopoietic stem and progenitor cells and the development of the immune system
  • Flt3/Flk-2 Ligand, together with stem cell factor and thrombopoietin, is commonly used to promote expansion of primitive CD34+ hematopoietic cells in culture
  • In combination with myeloid cytokines such as GM-CSF, G-CSF, or M-CSF, Flt3/Flk-2 Ligand enhances the growth and numbers of clonogenic myeloid progenitor cells
  • In synergy with the interleukins IL-3, IL-4, IL-7, IL-11, IL-12, IL-15, and GM-CSF and TNF-α, Flt3/Flk-2 Ligand regulates the development of various lymphoid progenitor cells, including dendritic cell, B cell, T cell, and NK cell progenitors
Specifikationer
Namn FL, FLT3L, Flt3-L, Flt3 Ligand, Fms-like tyrosine kinase 3 ligand
Kvantitet 10 μg
Celltyp Dendritic Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; NK Cells
Renhet eller kvalitetsklass ≥95%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.