Läs mer
STEMCELL Technologies Human Recombinant G-CSF, ACF
Kvantitet:
10 μg
100 μg
1000 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
100µg
Beskrivning
- Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) is a member of the CSF family of glycoproteins that regulate hematopoietic cell proliferation, differentiation, and function
- It is a key cytokine involved in the production of neutrophils and the stimulation of granulocyte colony formation from hematopoietic progenitor cells
- G-CSF causes a range of effects including a transient reduction of SDF-1 expression, the activation of metalloproteases that cleave VCAM-1, and the release of norepinephrine from the sympathetic nervous system, leading to the release or mobilization of hematopoietic stem cells from the bone marrow into the periphery
- The G-CSF receptor is expressed on a variety of hematopoietic cells, including myeloid-committed progenitor cells, neutrophils, granulocytes, and monocytes
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | Colony-stimulating factor 3, CSF-3, MGI-1G, Pluripoietin |
| Kvantitet | 1000 μg |
| Celltyp | Cancer Cells and Cell Lines; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Neurons |
| Renhet eller kvalitetsklass | ≥95% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.