Läs mer
STEMCELL Technologies Human Recombinant IFN-gamma
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1000 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
50µg
Beskrivning
- Interferon-gamma (IFN-γ), also known as type II interferon, is produced by T and NK cells, and in smaller amounts by dendritic cells and macrophages
- IFN-γ is controlled by cytokines such as IL-12 and IL-18 secreted in response to infection
- IFN-γ binds to a receptor complex and initiates signal transduction via the JAK/STAT pathway; this culminates in the transcription and activation of many genes that control a diverse array of immunological functions
- IFN-γ stimulates the antimicrobial and anti-tumor activity of macrophages, NK cells, and neutrophils by promoting the activation of microbial effector functions such as production of reactive oxygen species, nitric oxide, and complement
- IFN-γ enhances MHC class I and II expression in dendritic cells and mononuclear phagocytes, as well as the production of IL-12 by dendritic cells
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | Interferon gamma, Type II interferon |
| Kvantitet | 50 μg |
| Celltyp | B Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Intestinal Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; T Cells |
| Renhet eller kvalitetsklass | ≥95% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.