Läs mer
STEMCELL Technologies Human Recombinant TGF-beta 3
Kvantitet:
10 μg
100 μg
4 x 250 μg
Beskrivning
- Transforming growth factor (TGF) beta 3 is a member of the TGF-β superfamily and regulates diverse cellular phenotypes
- TGF-beta 3 binds to serine-threonine kinase type I and II receptors and activates signal transduction through SMAD2/3 proteins, thus regulating a variety of functions, including cell proliferation, differentiation, wound healing, apoptosis, and metabolism (Massagué; McDowell et al.) TGF-beta 3 enhances glycosaminoglycan production by mesenchymal stromal cells, stimulates scar-free healing, and improves glucose tolerance and phenotypic changes in adipocyte morphology (Hall et al.; Holton et al.) TGF-beta 3 induces proliferation of posterofrontal suture-derived mesenchymal stromal cells, and stimulates expression of fibroblast growth factors 2 and 18 (James et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | ARVD, FLJ16571, TGFB3, TGF-b3, Transforming growth factor beta-3 |
| Kvantitet | 4 x 250 μg |
| Celltyp | Mesenchymal Cells, PSC-Derived; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells |
| Renhet eller kvalitetsklass | ≥95% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.