Läs mer
Novus Biologicals™ Human Rectum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired)
Produktkod. 18237730 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Set
Produktkod. Kvantitet
18237730 1 Set
1 options
Produktkod. 18237730 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL126532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19055.00 SEK
    18023.25 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1031.75 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
The Human Rectum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 1 Set
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Rectum
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Primary and Metastatic Tumor Paired
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Produkttyp Human Rectum Whole Tissue Lysate (Adult Primary and Metastatic Tumor Paired)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only