Läs mer
R&D Systems™ Human Reg3A DuoSet ELISA
Formatera:
96-well Plates
Beskrivning
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Human Reg3A DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Reg3A.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Art | Human |
| Bindande mål | Reg3A |
| Formatera | 96-well Plates |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 5068 |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |