Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Human Regulatory T Cell Staining Kit #2
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
- Flödescytometrifärgningsbuffert
- Fixerings-/permeabiliseringskoncentrat (4X)
- Fixerings-/permeabiliseringsspädningsmedel
- Permeabiliseringsbuffert (10X)
- Normalt råttserum
- eZFluor™ Anti-Human CD4 FITC och CD25 PE Cocktail (kloner RPA-T4 och BC96, kat. 22-8425): 25 tester Ljuskänsligt material.
- Anti-Human Foxp3 APC (klon PCH101, kat. 17-4776): 25 tester Ljuskänsligt material.
- Råtta IgG2a K Isotypkontroll APC: 25 tester Ljuskänsligt material.
Förtitrerad och testad genom intracellulär färgning och flödescytometrisk analys av normala mänskliga perifera blodkroppar. PCH101-antikroppen och rått-IgG2a K-isotypkontrollen kan användas vid 20 L (μ0,5 g) μper test
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C. Ljuskänsligt material. Använd inom 6 månader efter öppnandet eller senast det datum som anges på flaskan. |
| Kvantitet | 1 kit |
| För användning med (applikation) | Intracellulär färgning, flödescytometri |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttyp | Cellfärgningssats |