Läs mer
R&D Systems™ Human Relaxin R2 (NP_570718) VersaClone cDNA
Beskrivning
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
Beställningsinfo
Ships at ambient temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | Relaxin R2/LGR8 |
| Tillträdesnummer | NP_570718 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.20 |
| Infoga typ | 2278bp |
| Gen-ID (Entrez) | 122042 |
| Gene Alias | G protein coupled receptor affecting testicular descent, Gpr106, GPR106G-protein coupled receptor 106, Great, GREATRelaxin family peptide receptor 2, INSL3R, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 8, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 8, Lgr8, LGR8.1, LGR8G-protein coupled receptor affecting testicular descent, relaxin receptor 2, relaxin/insulin-like family peptide receptor 2, RelaxinR2, RLN2R, Rxfp2, RXFPR2 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Kvantitet | 10 μg |
For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.