Läs mer
Proteintech™ Human Resistin ELISA Utrustning
Produktkod. 16861566 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Människa
Produktkod. Målarter
16861566 Människa
1 options
Produktkod. 16861566 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE0015996T
KE00159 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Resistin ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent Resistin.
  • Analysen känner igen humant Resistin. En antikropp specifik för Resistin har förbelagts på mikrobrunnarna. Resistinproteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en antikropp specifik för Resistin för att detektera det infångade Resistin-proteinet. För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Resistin, ett cysteinrikt hormon som huvudsakligen utsöndras av fettceller från gnagare, antogs vara inblandat i fetma, insulinresistens och diabetes.
  • Resistin utsöndras också av makrofager hos människor, vilket främjar inflammation (PMID: 20148674).
  • Resistin modulerar syntesen och utsöndringen av viktiga pro-inflammatoriska cytokiner som TNF-α IL-6 och IL12 i makrofager via en nukleär faktor-kB (NF-kB)-beroende väg.
  • Med tanke på sambandet mellan inflammation och cancer ansågs resistin snart för sin roll i cancer.
  • Det fanns observationer som stöder dess möjliga användning som en diagnostisk markör, vars uttrycksnivåer också tycktes skilja sig åt hos patienter med varierande kliniska stadier (PMID: 30317640).
  • Resistin har också kopplats till andra patologier som ateroskleros (PMID: 15710760).
Specifikationer
Tillträdesnummer BC069302
Analysintervall 31,25 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 15.2 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 56729
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID Q9HD89
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human Resistin ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine