Läs mer
Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein Antibody (R338), Alexa Fluor™ 350 , Novus Biologicals™
Produktkod. 18598829 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
0.2ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18598829 0.2 mL 0.2ml
1 options
Produktkod. 18598829 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289761AF350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona R338
Konjugera Alexa Fluor 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias HRSVgp08, RSV, RSV fusion protein
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein (RSV) Fusion glycoprotein/ RSV-F (AAB59858.1; Met1-Thr529) and was produced using recombinant antibody technology.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.2 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG