Läs mer
Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein Rabbit anti-Virus, Clone: R338, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
4885.00 SEK - 6500.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein |
|---|---|
| Klona | R338 |
| Utspädning | Sandwich ELISA Capture 0.5-4 ug/ml |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18216956
|
Novus Biologicals
NBP2-89761-200UG |
200 μg |
4885.00 SEK
200µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18243876
|
Novus Biologicals
NBP2-89761-500UG |
500 μg |
6500.00 SEK
500µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Description
Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein Monoclonal specifically detects Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein in Virus samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture, Block/Neutralize.Spécification
| Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein | |
| Sandwich ELISA Capture 0.5-4 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Recombinant Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| R338 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| HRSVgp08, RSV, RSV fusion protein | |
| IgG | |
| Protein A purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit