Läs mer
Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein Rabbit anti-Virus, Clone: R338, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
4885.00 SEK - 6500.00 SEK
Specifikationer
Antigen Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein
Klona R338
Utspädning Sandwich ELISA Capture 0.5-4 ug/ml
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18216956
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-89761-200UG
200 μg
4885.00 SEK
200µg
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18243876
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-89761-500UG
500 μg
6500.00 SEK
500µg
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Description
Description
Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein Monoclonal specifically detects Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein in Virus samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture, Block/Neutralize.
Spécification
Spécification
Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein
Sandwich ELISA Capture 0.5-4 ug/ml
Monoclonal
Purified
RUO
0.2 um filtered solution in PBS
Recombinant Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) A2 Fusion Protein protein
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
R338
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Virus
HRSVgp08, RSV, RSV fusion protein
IgG
Protein A purified
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis