Beskrivning
Använd vårt verktyg för att hitta och beställa fördesignade primers för PCR och Sanger-sekvensering. Fria från SNP och dimerer, målspecifika och lämpliga för universella PCR-förhållanden, dessa primrar kan beställas omodifierade, M13-svansade, HPLC-renade eller avsaltade. Alla primrar kontrolleras med masspektrometri.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Human Reverse HPLC Primer, 50 nmol, för PCR och Sanger-sekvensering |
| Produkttyp | Human Reverse HPLC Primer |
| Primer | Motsatt |
| Kvantitet | 50 nmol |
| Kvalitet | HPLC |