Läs mer
R&D Systems™ Human RNase3 (NP_002926.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18741337
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18741337 10 μg
1 options
Produktkod. 18741337 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2873.85 SEK / 10µg
    Save 166.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Specifikationer
Gen RNASE3
Tillträdesnummer NP_002926.2
Gen-ID (Entrez) 6037
Gene Alias eosinophil cationic protein, ECP, ribonuclease, RNase A family, 3, RNS3
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg