Läs mer
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142327 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142327 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2586401Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T