missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig ROBO3 ELISA Utrustning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Human ROBO3 kvantifierar human ROBO3 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human ROBO3.
Denna gen är en medlem av Roundabout (ROBO) genfamiljen som kontrollerar neuritutväxt, tillväxtkonstyrning och axonfascikulation. ROBO-proteiner är en underfamilj av immunglobulintransmembranreceptorsuperfamiljen. SLIT-proteiner 1-3, en familj av utsöndrade kemorepellanter, är ligander för ROBO-proteiner och SLIT/ROBO-interaktioner reglerar myogenes, leukocytmigrering, njurmorfogenes, angiogenes och vaskulogenes förutom neurogenes. Denna gen, ROBO3, har en förmodad extracellulär domän med fem immunglobulin (Ig)-liknande slingor och tre fibronektin (Fn) typ III-motiv, ett transmembransegment och en cytoplasmatisk svans med tre konserverade signalmotiv: CC0, CC2 och CC3 (CC för konserverad cytoplasma). Till skillnad från andra ROBO-familjemedlemmar saknar ROBO3 motiv CC1. ROBO3-genen reglerar axonal navigering vid nervrörets ventrala mittlinje. Hos mus resulterar förlust av Robo3 i ett fullständigt misslyckande för kommissurala axoner att korsa mittlinjen genom hela ryggmärgen och bakhjärnan. Mutationer ROBO3 resulterar i horisontell blickpares med progressiv skolios (HGPPS); en autosomal recessiv störning som kännetecknas av medfödd frånvaro av horisontell blick, progressiv skolios och misslyckande i de kortikospinala och somatosensoriska axontrakterna att korsa mittlinjen i medulla.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | FLJ21044; HGPPS; HGPS; Rbig1; retinoblastomhämmande gen 1; retinoblastom-hämmande gen 1-protein; RIG1; rigg-1; ROBO3; Robo3a; Robo3b; rondellvägledningsreceptor 3; rondell homolog 3; rondell homolog 3 (Drosophila); rondell, axonvägledningsreceptor, homolog 3; rondell, axonvägledningsreceptor, homolog 3 (Drosophila); rondellliknande protein 3 |
| Analysintervall | 15 till 0,06 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.06 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 64221 |
| Gensymbol | Robo3 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering