Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig ROBO3 ELISA Utrustning
Produktkod. 17185169
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17185169
Brand: Invitrogen™ EH393RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human ROBO3 kvantifierar human ROBO3 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human ROBO3.
Denna gen är en medlem av Roundabout (ROBO) genfamiljen som kontrollerar neuritutväxt, tillväxtkonstyrning och axonfascikulation. ROBO-proteiner är en underfamilj av immunglobulintransmembranreceptorsuperfamiljen. SLIT-proteiner 1-3, en familj av utsöndrade kemorepellanter, är ligander för ROBO-proteiner och SLIT/ROBO-interaktioner reglerar myogenes, leukocytmigrering, njurmorfogenes, angiogenes och vaskulogenes förutom neurogenes. Denna gen, ROBO3, har en förmodad extracellulär domän med fem immunglobulin (Ig)-liknande slingor och tre fibronektin (Fn) typ III-motiv, ett transmembransegment och en cytoplasmatisk svans med tre konserverade signalmotiv: CC0, CC2 och CC3 (CC för konserverad cytoplasma). Till skillnad från andra ROBO-familjemedlemmar saknar ROBO3 motiv CC1. ROBO3-genen reglerar axonal navigering vid nervrörets ventrala mittlinje. Hos mus resulterar förlust av Robo3 i ett fullständigt misslyckande för kommissurala axoner att korsa mittlinjen genom hela ryggmärgen och bakhjärnan. Mutationer ROBO3 resulterar i horisontell blickpares med progressiv skolios (HGPPS); en autosomal recessiv störning som kännetecknas av medfödd frånvaro av horisontell blick, progressiv skolios och misslyckande i de kortikospinala och somatosensoriska axontrakterna att korsa mittlinjen i medulla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer FLJ21044; HGPPS; HGPS; Rbig1; retinoblastomhämmande gen 1; retinoblastom-hämmande gen 1-protein; RIG1; rigg-1; ROBO3; Robo3a; Robo3b; rondellvägledningsreceptor 3; rondell homolog 3; rondell homolog 3 (Drosophila); rondell, axonvägledningsreceptor, homolog 3; rondell, axonvägledningsreceptor, homolog 3 (Drosophila); rondellliknande protein 3
Analysintervall 15 till 0,06 ng/ml
Analyskänslighet 0.06 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 64221
Gensymbol Robo3
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål ROBO3
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter