missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Human ROR gamma/RORC/NR1F3 (NP_005051.2) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | ROR gamma/RORC/NR1F3 |
| Tillträdesnummer | NP_005051.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 6097 |
| Gene Alias | MGC129539, NR1F3, Nuclear receptor ROR gamma, Nuclear receptor ROR-gamma, Nuclear receptor RZR gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group F member 3, RAR-Related Orphan Nuclear Receptor Variant 2, RAR-related orphan receptor C, RAR-related orphan receptor gamma, retinoic acid-binding receptor gamma, retinoid-related orphan receptor gamma, Retinoid-related orphan receptor-gamma, ROR gamma, RORC, RORG, RORGMGC129539, RZRG, RZRGRZR-GAMMA, TOR |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Kvantitet | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?