Läs mer
Applied Biosystems™ Human RPLP0 (Large Ribosomal Protein) Endogen kontroll (VIC™/TAMRA™ sond, primer begränsad)
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Beskrivning
De Applied Biosystems™ Humant RPLP0 (stort ribosomalt protein) Endogen kontroll (VIC™ ⁄ TAMRA Probe, Primer Limited) är avsedd som en endogen kontroll. Det möjliggör kvantifiering av relativ genuttryck i cDNA-prover när den används med andra TaqMan™ genuttrycksanalyser. Sonden är märkt med VIC™ färgämne - TAMRA™ färgämnet och primrarna är begränsade. Kan användas för multiplex eller singleplex PCR-reaktioner. Endogen kontroll ska användas med Inventerat och beställt TaqMan™ Genuttrycksanalyser, anpassade TaqMan™ Genuttrycksanalyser och eller Custom TaqMan™ Primers och sonder.
Analysdetaljer:
Gensymbol: RPLPO RefSeq: NM_001002.3 Sond Exon Plats: 3
Amplicon Storlek: 154
TaqMan™
TaqMan™ Endogena kontroller Eliminera månader av analysdesign, formulering och testning genom att använda Endogena kontroller som dina kontroller för att kvantifiera genuttryck. Denna bekväma samling av fördesignade prob- och primeruppsättningar gör att du kan normalisera mängden prov-RNA eller DNA i en reaktion.
— Komplett lösning för kvantitativt genuttryck Har svårt att bestämma vilka kontroller som ska användas för att kvantifiera genuttryck även med detaljerad information om biologiska system? Nu med TaqMan™ Endogena kontroller, du kan undvika alla försök och misstag med att välja kontroller för de vanligaste generna för människa, mus, råtta och eukaryota.
TaqMan™ Enkel att använda Alla komponenter i Endogena kontroller är QC-testade, formulerade i en enda 20X-blandning och funktionstestade. Kontrollerna är inte bara enkla att använda, utan de är också helt kompatibla med universella villkor för tvåstegs RT-PCR. Lägg bara till TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller utan AmpErase™ UNG) och ditt cDNA-prov för att generera känsliga, reproducerbara och verkligt kvantitativa genuttrycksdata på Applied Biosystems instrument inklusive Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 PCR-system i realtid och 7000 och 7700 sekvensdetektionssystem.
Flexibelt erbjudande Vi bygger varje endogen kontroll med vår beprövade 5'-nukleaskemi. För maximal flexibilitet kan du välja mellan två olika reporterfärgämnen och två quenchers:
A FAM™ färgämnesmärkt TaqMan™ MGB sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (900 nM vardera)
A VIC™ färgämnesmärkt TaqMan™ MGB sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (150 nM varje primer begränsad)
A VIC™ färgämnesmärkt TAMRA™ sond (250 nM, slutlig koncentration) och två omärkta PCR-primrar (150 nM varje primer begränsad)
Att välja rätt endogen kontroll Endogena kontroller kan normalisera uttrycksnivåerna för målgener genom att korrigera skillnader i mängden cDNA som laddas i PCR-reaktionsbrunnar. För bästa resultat, verifiera att den endogena kontrollen konsekvent uttrycks i provuppsättningen som ska testas. Endogent kontrolluttryck måste vara enhetligt över alla prover i studien. För multiplexering, se till att genuttrycksnivån för den endogena kontrollen är högre än den för målet.
TaqMan™ Endogena kontroller som innehåller prober märkta med VIC™ Multiplex vs. Singleplex PCR Alla reporterfärgämne är primer begränsade. Detta möjliggör multiplexering av TaqMan™ Endogena kontroller med målgenexpressionsanalyser, förutsatt att kontrollgenen uttrycks mer rikligt än målgenen. Alla TaqMan™ Endogena kontroller som innehåller prober märkta med FAM™ reporterfärgämne är inte primerbegränsade och är inte avsedda för multiplexering.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Analysdetaljer:
Gensymbol: RPLPO RefSeq: NM_001002.3 Sond Exon Plats: 3
Amplicon Storlek: 154
TaqMan™
TaqMan™ Endogena kontroller Eliminera månader av analysdesign, formulering och testning genom att använda Endogena kontroller som dina kontroller för att kvantifiera genuttryck. Denna bekväma samling av fördesignade prob- och primeruppsättningar gör att du kan normalisera mängden prov-RNA eller DNA i en reaktion.
— Komplett lösning för kvantitativt genuttryck Har svårt att bestämma vilka kontroller som ska användas för att kvantifiera genuttryck även med detaljerad information om biologiska system? Nu med TaqMan™ Endogena kontroller, du kan undvika alla försök och misstag med att välja kontroller för de vanligaste generna för människa, mus, råtta och eukaryota.
TaqMan™ Enkel att använda Alla komponenter i Endogena kontroller är QC-testade, formulerade i en enda 20X-blandning och funktionstestade. Kontrollerna är inte bara enkla att använda, utan de är också helt kompatibla med universella villkor för tvåstegs RT-PCR. Lägg bara till TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller utan AmpErase™ UNG) och ditt cDNA-prov för att generera känsliga, reproducerbara och verkligt kvantitativa genuttrycksdata på Applied Biosystems instrument inklusive Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 PCR-system i realtid och 7000 och 7700 sekvensdetektionssystem.
Flexibelt erbjudande Vi bygger varje endogen kontroll med vår beprövade 5'-nukleaskemi. För maximal flexibilitet kan du välja mellan två olika reporterfärgämnen och två quenchers:
Att välja rätt endogen kontroll Endogena kontroller kan normalisera uttrycksnivåerna för målgener genom att korrigera skillnader i mängden cDNA som laddas i PCR-reaktionsbrunnar. För bästa resultat, verifiera att den endogena kontrollen konsekvent uttrycks i provuppsättningen som ska testas. Endogent kontrolluttryck måste vara enhetligt över alla prover i studien. För multiplexering, se till att genuttrycksnivån för den endogena kontrollen är högre än den för målet.
TaqMan™ Endogena kontroller som innehåller prober märkta med VIC™ Multiplex vs. Singleplex PCR Alla reporterfärgämne är primer begränsade. Detta möjliggör multiplexering av TaqMan™ Endogena kontroller med målgenexpressionsanalyser, förutsatt att kontrollgenen uttrycks mer rikligt än målgenen. Alla TaqMan™ Endogena kontroller som innehåller prober märkta med FAM™ reporterfärgämne är inte primerbegränsade och är inte avsedda för multiplexering.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 rör innehållande 20X blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers), kontrollprimer-probuppsättning(ar) Butik på– 15 till– 25 °C |
| Beskrivning | Humant RPLP0 (stort ribosomalt protein) endogen kontroll, 2500rxns, flytande, rörformat, VIC™ Färgämnestyp, RPLPO-målgen, mänskliga arter, format,– 15 till– °25 C Rekommenderad lagring, för realtids-PCR (qPCR), realtids-PCR-baserad genuttrycksprofilering |
| Kvantitet | 2500 rxn(s) |
| För användning med (applikation) | Genuttryck |